Learn More
6-fluoro-3-(1-hidroxi-4-piperidil)-1,2-benzoxazol, Mikromol™
Código de producto. 30051512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051512 100 mg 100 miligramos
30052591 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051512 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.36
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-fluoro-3-(1-hidroxi-4-piperidil)-1,2-benzoxazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
CAS 2985481-41-0
Nombres de analitos o componentes 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13FN2O2/c13-9-1-2-10-11(7-9)17-14-12(10)8-3-5-15(16)6-4-8/h1-2,7-8,16H,3-6H2
SMILES ON1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
Nombre IUPAC 6-fluoro-3-(1-hidroxipiperidin-4-il)-1,2-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 236.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0961 g/mol