Learn More
6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418586 1 g 1 g
15438586 250 mg 250 miligramos
15428586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63920.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180161-14-2
Fórmula molecular C13H13FN2
Peso molecular (g/mol) 216.26
Número MDL MFCD04114772
Clave InChI FBWKDFSEFVFKFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 6-fluoro-3-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, 4-6-fluoroindol-3-yl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro4-pyridinyl-1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-yl-6-fluoro-1h-indole, 4-6-fluoro-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
PubChem CID 11053072
Nombre IUPAC 6-fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1H-indol
SMILES FC1=CC=C2C(NC=C2C2=CCNCC2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Color Amarillo a marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 8627107
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido