Learn More
6-Fluoro-2-metilquinolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430353 5 g 5 g
11440353 25 g 25 g
11450353 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11469.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1128-61-6 | C10H8FN | 161.179 g/mol
Metal-free transfer hydrogenation of 6-fluoro-2-methylquinoline by employing several chiral Bronsted acid catalysts was carried out in combination with dihydropyridines as the hydride source in asymmetric metal-free synthesis of fluoroquinolones by organocatalytic hydrogenation. Hydrogenation product of 6-fluoro-2-methylquinoline is the key intermediate of the antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidrogenación de transferencia sin metales de la 6-fluoro-2-metilquinolina mediante el empleo de varios catalizadores de ácidos de Brønsted quirales se llevó a cabo en combinación con dihidropiridinas como la fuente de hidruro en la síntesis asimétrica sin metales de las fluoroquinolonas por hidrogenación organocatalítica. El producto de la hidrogenación de la 6-fluoro-2-metilquinolina es el intermedio clave del agente antibacteriano.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-61-6
Fórmula molecular C10H8FN
Peso molecular (g/mol) 161.179
Número MDL MFCD00041233
Clave InChI GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoroquinaldine, quinoline, 6-fluoro-2-methyl, 2-methyl-6-fluoroquinoline, 6-fluor-2-methylchinolin, 6-fluoro quinaldine, pubchem7579, acmc-1boyk, maybridge1_000571, 6-fluoro-2-methyl-quinoline, 6-fluoro-2-methyl quinoline
PubChem CID 70784
Nombre IUPAC 6-fluoro-2-metilquinolina
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-2-methylquinoline
Punto de fusión 52°C to 56°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1281677
Información de solubilidad Soluble in Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.18
Porcentaje de pureza ≥98%