Learn More
Ácido 6-fluoro-2-metil-4-quinolinacarboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10340833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10340833 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10085342 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10340833 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01209CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 716-03-0
Fórmula molecular C11H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 205.188
Número MDL MFCD02741579
Clave InChI KXMSETXWKPJCQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-2-methyl-quinoline-4-carboxylic acid, 6-fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
PubChem CID 693106
Nombre IUPAC ácido 6-fluoro-2-metilquinolina-4-carboxílico
SMILES CC1=NC2=C(C=C(C=C2)F)C(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.19
Porcentaje de pureza 97%