Learn More
6-Fluoro-2,3-dihidro-4H-tiocromen-4-ona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10223432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10223432 1 g 1 g
10457944 5 g 5 g
10374632 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10223432 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW05178DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 21243-18-5
Fórmula molecular C9H7FOS
Peso molecular (g/mol) 182.212
Número MDL MFCD00078488
Clave InChI NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman
PubChem CID 2737521
Nombre IUPAC 6-fluoro-2,3-dihidrotiocromen-4-ona
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-2, 3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 95%