Learn More
6-Fluoro-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11934861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11934861 1 g 1 g
11954861 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442330010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1481-32-9
Fórmula molecular C9H7FO
Peso molecular (g/mol) 150.15
Número MDL MFCD01318147
Clave InChI LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-1-indanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-fluoro-indan-1-one, 6-fluoroindan-1-one, 6-fluroro-1-indanone, 1h-inden-1-one, 6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoroindanone, 6fluoro-1-indanone, pubchem8856, acmc-1bwfy
PubChem CID 1519464
Nombre IUPAC 6-fluoro-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES FC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-1-indanone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58°C to 61°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Fluoro-1-indanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.