Learn More
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437507 250 mg 250 miligramos
15427507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35364.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59611-52-8 | C9H10FN | 151.18 g/mol
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59611-52-8
Fórmula molecular C9H10FN
Peso molecular (g/mol) 151.18
Número MDL MFCD09040997
Clave InChI NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
PubChem CID 14783911
Nombre IUPAC 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Punto de fusión 32°C to 34°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.18
Porcentaje de pureza 97%