Learn More
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahidro-naftaleno-2-ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30407501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407501 10 mg
30393299 100 mg
30406678 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF60072310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885269-59-0
Fórmula molecular C11 H11 F O2
Peso molecular (g/mol) 194.2
Nombre IUPAC Ácido 6-fluorotetralina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h3-4,6,9H,1-2,5H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0743