Learn More
Isotiocianato de 6-fluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluorescein Isothiocyanate |
| CAS | 3326-31-6 |
| Fórmula molecular | C21 H11 N O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-FITC, 3-Isothiocyanato Fluorescein, Fluorescein-4-isothiocyanate, 2-(3-Hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)-4-isothiocyanatobenzoic Acid, 3',6'-Dihydroxy-4-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H11NO5S/c23-11-4-6-13-17(8-11)26-18-9-12(24)5-7-14(18)21(13)15-2-1-3-16(22-10-28)19(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H |
| SMILES | Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(cccc45)N=C=S)c1 |
| Nombre IUPAC | 3',6'-dihidroxi-7-isotiocianatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 389.381 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.036 |