Learn More
Ácido 6-(fluoresceína-5-carboxamido)hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic Acid |
| CAS | 194661-60-4 |
| Fórmula molecular | C7 H9 F N2 . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)carbonyl]amino]hexanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9FN2.ClH/c1-5(9)7-6(8)3-2-4-10-7;/h2-5H,9H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](N)c1ncccc1F |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-(3-fluoropiridin-2-il)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 176.619 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.052 |