Learn More
MedChemExpress 6-FITC
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 389.38 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (89.89 mM) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 3326-31-6 |
| Sinónimo | 6-Fluorescein Isothiocyanate |