Learn More
MedChemExpress 6-FAM SE
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular | 473.39 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 92557-81-8 |