Learn More
MedChemExpress 6-FAM
Código de producto. 16487916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16487916 100 mg 100 miligramos
16441946 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487916 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY66021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 6-FAM (6-Carboxyfluorescein) contains a carboxylic acid that can be used to react with primary amines via carbodiimide activation of the carboxylic acid.
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 376.32 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (106.29 mM)
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 3301-79-9
Sinónimo 6-Carboxyfluorescein