Learn More
6-Etinilquinoxalina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10453295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453295 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10644575 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC11747CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 442517-33-1
Fórmula molecular C10H6N2
Peso molecular (g/mol) 154.172
Número MDL MFCD08435845
Clave InChI QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525704
Nombre IUPAC 6-etinilquinoxalina
SMILES C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ethynylquinoxaline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%