Learn More
6-etilcriseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethylchrysene |
| CAS | 2732-58-3 |
| Fórmula molecular | C20 H16 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Ethyl-chrysene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16/c1-2-14-13-20-17-9-4-3-7-15(17)11-12-19(20)18-10-6-5-8-16(14)18/h3-13H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | 6-etilcriseno |
| Peso molecular (g/mol) | 256.341 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.125 |