Learn More
6-Ácido etilquenodesoxicólico-D5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethylchenodeoxycholic-d5 Acid |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1/i1D3,5D2 |