Learn More
6-Ácido etilquenodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30133386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133386 100 mg 100 miligramos
30136601 50 mg 50 miligramos
17930665 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899810100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459789-99-2
Fórmula molecular C26 H44 O4
Peso molecular (g/mol) 420.63
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 6-ethyl-3,7-dihydroxy-, (3α,5β,6α,7α)-, (3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,7β-Dihydroxy-6α-ethyl-5β-cholan-24-oic acid, 6-ECDCA, 6-Ethylchenodeoxycholic acid, 6α-Ethylchenodeoxycholic acid, INT 747, Obeticholic acid, Ocaliva
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-etil-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ethylchenodeoxycholic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.324