Learn More
6-(Etilamino)piridina-3-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30388197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30388197 100 mg
1 options
Código de producto. 30388197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899645100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
CAS 1016813-34-5
Fórmula molecular C8H9N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-(Ethylamino)-3-pyridinecarbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3/c1-2-10-8-4-3-7(5-9)6-11-8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCNc1ccc(cn1)C#N
Peso molecular (g/mol) 147.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0796