Learn More
6-etilguanina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethyl Guanine-d5 |
| CAS | 183558-84-1 |
| Fórmula molecular | C7H4D5N5O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Ethylguanine-d5, 6-Ethoxy-9H-purin-2-amine-d5, 2-Amino-6-ethoxypurine-d5, 2-Amino-6-ethoxypurine-d5, 6-Ethoxy-1H-purin-2-amine-d5, 6-O-Ethylguanine-d5, NSC 37368-d5, O6-Ethylguanine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N5O/c1-2-13-6-4-5(10-3-9-4)11-7(8)12-6/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,11,12)/i1D3,2D2 |
| SMILES | NC1=NC(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=C2NC=NC2=N1 |
| Nombre IUPAC | 6-(etoxi-d5)-7H-purin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 184.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.11 |