Learn More
Clorhidrato de 6-etil-4-[4-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-1-piperazinil]tieno[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethyl-4-[4-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1-piperazinyl]thieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 1359873-45-2 |
| Fórmula molecular | C14H17ClN6S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(4-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)piperazin-1-yl)-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride, MI-nc (hydrochloride) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N6S2.ClH/c1-2-10-7-11-12(15-8-16-13(11)22-10)19-3-5-20(6-4-19)14-18-17-9-21-14;/h7-9H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1cc2c(ncnc2s1)N3CCN(CC3)c4nncs4 |
| Peso molecular (g/mol) | 368.91 |