Learn More
Clorhidrato de 6-etil-4-(1-piperazinil)tieno[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethyl-4-(1-piperazinyl)thieno[2,3-d]pyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 502648-93-3 |
| Fórmula molecular | C12H16N4S • 2(HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N4S.2ClH/c1-2-9-7-10-11(14-8-15-12(10)17-9)16-5-3-13-4-6-16;;/h7-8,13H,2-6H2,1H3;2*1H |
| SMILES | CCC1=CC2=C(S1)N=CN=C2N3CCNCC3.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de dihidrógeno de 6-etil-4-(piperazin-1-il)tieno[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 321.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.07 |