Learn More
6-etil-2-tioxo-2,3-dihidropirimidin-4(1H)-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one |
| CAS | 53939-83-6 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 OS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-2-4-3-5(9)8-6(10)7-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10) |
| SMILES | CCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-etil-2-tioxo-1H-pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.206 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0357 |