Learn More
Ácido 6-etil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid |
| CAS | 54881-17-3 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-2-6-3-5(8(11)12)4-7(10)9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCC1=CC(=CC(=O)N1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-etil-6-oxo-1H-piridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |