Learn More
Ácido 6-etoxi-2-naftalenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 238.5°C to 243.3°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.04 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Mostrar más |
Safety and Handling
Product Identifier
- 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.