Learn More
Ácido 6-etoxi-2-naftalenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11976011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11976011 1 g 1 GR
11996011 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 352525-98-5
Fórmula molecular C12H13BO3
Peso molecular (g/mol) 216.04
Número MDL MFCD03427009
Clave InChI INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
PubChem CID 4641693
Nombre IUPAC ácido (6-etoxinaftalen-2-il)borónico
SMILES CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238.5°C to 243.3°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.