Learn More
6-Etoxi-2-mercaptobenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331587 5 g 5 g
11341587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04447.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-53-6 | C9H9NOS2 | 211.297 g/mol
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole is used as a reagent in the preparation of nitrothiazolythio benzothiazoles as carbon-junction N-terminal kinase inhibitors. It is used in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a matrix-assisted laser desorption mass spectrometry for bio molecules mass determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-etoxi-2-mercaptobenzotiazol se utiliza como reactivo en la preparación de benzotiazoles de nitrotiazolitio que funcionarán como inhibidores de la cinasa N-terminal de unión al carbono. Se utiliza en la síntesis de principios activos farmacéuticos. Además, sirve para la espectrómetría de masas de desorción por láser asistida por matriz para la determinación de la masa de moléculas biológicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-53-6
Fórmula molecular C9H9NOS2
Peso molecular (g/mol) 211.297
Número MDL MFCD00005782
Clave InChI HOASVNMVYBSLSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-ethoxy-2-mercaptobenzothiazole, 6-ethoxybenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-ethoxy, 6-ethoxybenzothiazolethiol, usaf pd-58, 6-ethoxy-2-benzothiazolethiol, 6-ethoxybenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-ethoxy-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-mercapto-6-ethoxybenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, 6-ethoxy
PubChem CID 719344
Nombre IUPAC 6-etoxi-3H-1,3-benzotiazol-2-tiona
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(=S)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
Punto de fusión 196°C to 201°C
Cantidad 5 g
Beilstein 152313
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.32
Porcentaje de pureza 99%