Learn More
6-Epi Doxiciclina, TRC
Código de producto. 17971865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971865 5 mg 5 miligramos
17914335 0.5 mg 0.50 miligramo
17952745 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5859255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3219-99-6
Fórmula molecular C22 H24 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 444.43
Sinónimo 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 6-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 6-Epidoxycycline, 6-Epioxytetracycline, 6-deoxy-, 6-epi-Doxycycline, 6-epi-Oxytetracycline, 6-deoxy-, epi-Doxycycline, β-6-Deoxy-5-hydroxytetracycline
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@@]3(O)C(=C2C(=O)c4c(O)cccc14)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Epi Doxycycline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31)/t7-,10-,14-,15+,17+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1533
Porcentaje de pureza >95%