Learn More
6-[(E)-4-Hidroxi-3-metilbut-2-enilamino]-9-Beta-D-ribofuranosilpurina, TRC
Código de producto. 30137768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137768 10 mg 10 miligramos
30134259 50 mg 50 miligramos
30008518 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94650010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6025-53-2
Fórmula molecular C15 H21 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 351.36
Sinónimo trans-Zeatin-Riboside
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[[(E)-4-hidroxi-3-metilbut-2-enil]amino]purin-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES C\C(=C/CNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Zeatin Riboside
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1543