Learn More
6-dodecanoato-1,4-anhidro-D-glucitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Dodecanoate-1,4-anhydro-D-glucitol |
| CAS | 5959-89-7 |
| Fórmula molecular | C18 H34 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R)-2-((2R,3R,4S)-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl Dodecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15+,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | Dodecanoato de [(2S)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]-2-hidroxietilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 346.459 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.236 |