Learn More
6-Dimetilaminopurina-9-ribósido, TRC
Código de producto. 30137849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137849 1 g 1 g
30132537 250 mg 250 miligramos
17939854 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4619751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2620-62-4
Fórmula molecular C12 H17 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 295.29
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(dimetilamino)purina-9-il]-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES CN(C)c1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Dimethylaminopurine-9-riboside
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O4/c1-16(2)10-7-11(14-4-13-10)17(5-15-7)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h4-6,8-9,12,18-20H,3H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1281