Learn More
Ácido 6-(dimetilamino)piridina-3-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid |
| CAS | 579525-46-5 |
| Fórmula molecular | C7H11BN2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11BN2O2/c1-10(2)7-4-3-6(5-9-7)8(11)12/h3-5,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cn1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [6-(dimetilamino)piridin-3-il]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0914 |