Learn More
Ácido 6-(dimetilamino)naftaleno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(dimethylamino)naphthalene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 5043-05-0 |
| Fórmula molecular | C13H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO2/c1-14(2)12-6-5-9-7-11(13(15)16)4-3-10(9)8-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | CN(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-(dimetilamino)naftaleno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0946 |