Learn More
6-(Dimetilamino)-1-hexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Dimethylamino)-1-hexanol |
| CAS | 1862-07-3 |
| Fórmula molecular | C8H19NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (6-Hydroxyhexyl)dimethylamine, 6-(Dimethylamino)hexanol, KL 25, Kao 25, Kaolizer 25, NSC 165607 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCCCCO |
| Peso molecular (g/mol) | 145.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.1467 |