Learn More
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, MedChemExpress
Código de producto. 16485416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485416 100 mg 100 miligramos
16431606 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112103
MedChemExpress 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Forma física Solid
CAS 2365-40-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5
Sinónimo N6-(2-lsopentenyl)adenine
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 203.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 99.79%