Learn More
6-(Difluorometoxi)-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridinil)metil]sulfinil]1-metil-1H-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30380624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380624 50 mg
30387133 10 mg
30378161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45171850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721924-06-7
Fórmula molecular C17H17F2N3O4S
Peso molecular (g/mol) 397.4
Sinónimo Pantoprazole EP Impurity
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(OC(F)F)cc3n2C)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-8-10(26-16(18)19)4-5-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0908