Learn More
6-(Dietilamino)-3-piridinilaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10370643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10370643 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10681825 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10092444 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10370643 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07193CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 578726-67-7
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD06200894
Clave InChI PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 2794806
Nombre IUPAC 6-(dietilamino)piridina-3-carbaldehído
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%