Learn More
6-(Dibutilamino)-2-naftalenocarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Dibutylamino)-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| CAS | 1578268-33-3 |
| Fórmula molecular | C19H25NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-(Dibutylamino)-2-naphthaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25NO/c1-3-5-11-20(12-6-4-2)19-10-9-17-13-16(15-21)7-8-18(17)14-19/h7-10,13-15H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(C=O)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-(dibutilamino)naftaleno-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 283.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1936 |