Learn More
6-Diazo-5-oxo-L-norleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine |
| CAS | 157-03-9 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 171.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0644 |