Learn More
6-diamino-1-metiluracilo, TRC
Código de producto. 30365271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365271 5 g 5 g
1 options
Product Code. 30365271 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4165455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Diamino-1-methyluracil
CAS 6972-82-3
Fórmula molecular C5H8N4O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,6-Diamino-1-methyl-uracil, 3-Methyl-4,5-diaminouracil, 4,5-Diamino-3-methyluracil, 5,6-Diamino-1-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4-dione, NSC 62597
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N4O2/c1-9-3(7)2(6)4(10)8-5(9)11/h6-7H2,1H3,(H,8,10,11)
SMILES NC(C(NC1=O)=O)=C(N1C)N
Nombre IUPAC 5,6-diamino-1-metilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 156.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0647