Learn More
6-Despiperidinilo-6-(alogliptina-Namino-il) Alogliptina, TRC
Código de producto. 30363301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363301 100 mg 100 miligramos
30354761 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD297155100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1268836-55-0
Fórmula molecular C31H30N8O4
Peso molecular (g/mol) 578.62
Sinónimo 2-[[6-[(3R)-3-[[3-[(2-cyanophenyl)methyl]-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-benzonitrile
Nombre IUPAC (R)-2-((6-(3-((3-(2-cianobenzil)-1-metil-2,6-dioxi-1,2,3,6-tetrahidropirimidina-4-il)amino)piperidina-1-il)3-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidina-1(2H)-il)metil)benzonitrilo
SMILES C(N1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N2C[C@H](NC=3N(CC4=C(C#N)C=CC=C4)C(=O)N(C)C(=O)C3)CCC2)C5=C(C#N)C=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Despiperidinyl-6-(alogliptin-Namino-yl) Alogliptin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H30N8O4/c1-35-28(40)14-26(38(30(35)42)18-23-10-5-3-8-21(23)16-32)34-25-12-7-13-37(20-25)27-15-29(41)36(2)31(43)39(27)19-24-11-6-4-9-22(24)17-33/h3-6,8-11,14-15,25,34H,7,12-13,18-20H2,1-2H3/t25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.24