Learn More
6'-Desmethoxy-6'-hidroxi Noscapina, TRC
Código de producto. 30365043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365043 100 mg 100 miligramos
30363267 10 mg 10 miligramos
30362422 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD235690100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220875-41-2
Fórmula molecular C21H21NO7
Peso molecular (g/mol) 399.4
Sinónimo (3S)-6-Hydroxy-7-methoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, Noscapine Impurity
Nombre IUPAC (S)-6-hidroxi-7-metaxi-3-((R)-4-metoxi-6-metil-5,6,7,8-tetrahidro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-5-il)isobenzofurano-1(3H)-una
SMILES [H][C@@]1(C2=C(C3=C(C=C2CCN1C)OCO3)OC)[C@]4([H])C5=CC=C(C(OC)=C5C(O4)=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Noscapine Impurity 11
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-19(28-9-27-13)20(26-3)14(10)16(22)17-11-4-5-12(23)18(25-2)15(11)21(24)29-17/h4-5,8,16-17,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.13