Learn More
6-Desfluoro Rufinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide |
| CAS | 106308-41-2 |
| Fórmula molecular | C10 H9 F N4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, Fluorobenzyl triazole carboxamide, Triazole carboxamide derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9FN4O/c11-8-4-2-1-3-7(8)5-15-6-9(10(12)16)13-14-15/h1-4,6H,5H2,(H2,12,16) |
| SMILES | NC(=O)c1cn(Cc2ccccc2F)nn1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-fluorofenil)metil]triazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 220.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.076 |