Learn More
6-desfluoro-6-hidroxi risperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Desfluoro-6-hydroxy Risperidone |
| CAS | 106266-11-9 |
| Fórmula molecular | C23H28N4O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 6,7,8,9-Tetrahydro-3-[2-[4-(6-hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)24-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22-19-6-5-17(28)14-20(19)30-25-22/h5-6,14,16,28H,2-4,7-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(O)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 408.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.2161 |