Learn More
Acetato de 6-descloro ciproterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Hydroxy-1Alpha,2Alpha-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione 17-Acetate |
| CAS | 2701-50-0 |
| Fórmula molecular | C24 H30 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-1,2-dihydro-, (1β,2β)-, 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 1β,2β-dihydro-17-hydroxy-, acetate (8CI), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-1α,2α-methylene-, acetate (6CI,7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O4/c1-13(25)24(28-14(2)26)10-8-18-16-6-5-15-11-21(27)17-12-20(17)23(15,4)19(16)7-9-22(18,24)3/h5-6,11,16-20H,7-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18-,19-,20-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 382.493 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.214 |