Learn More
6-Desamino 6-Cloro Etravirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Desamino 6-chloro etravirine |
| CAS | 269055-76-7 |
| Fórmula molecular | C20 H13 Br Cl N5 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13BrClN5O/c1-11-7-14(10-24)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(22)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-23)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H,25,26,27) |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1Oc2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)nc(Cl)c2Br)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[5-bromo-6-cloro-2-(4-cianoanilino)pirimidin-4-il]oxi-3,5-dimetilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 454.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.9992 |