Learn More
6-desamino 6-cloro etravirina-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Desamino 6-Chloro Etravirine-13C3 |
| CAS | 1246818-40-5 |
| Fórmula molecular | C1713C3H13BrClN5O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[[5-Bromo-6-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13BrClN5O/c1-11-7-14(10-24)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(22)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-23)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H,25,26,27)/i16+1,18+1,19+1 |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1O[13c]2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n[13c](Cl)[13c]2Br)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[5-bromo-6-cloro-2-(4-cianoanilino)(4,5,6-^{13}C_{3})pirimidin-4-il]oxi-3,5-dimetilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 457.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.0093 |