Learn More
6-desamino 6-cloro etravirina-13C3, TRC
Código de producto. 30362305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30362305 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30362305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28869210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 6-Desamino 6-Chloro Etravirine-13C3
CAS 1246818-40-5
Fórmula molecular C1713C3H13BrClN5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[[5-Bromo-6-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13BrClN5O/c1-11-7-14(10-24)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(22)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-23)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H,25,26,27)/i16+1,18+1,19+1
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O[13c]2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n[13c](Cl)[13c]2Br)C#N
Nombre IUPAC 4-[5-bromo-6-cloro-2-(4-cianoanilino)(4,5,6-^{13}C_{3})pirimidin-4-il]oxi-3,5-dimetilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 457.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.0093
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.