Learn More
6-DesacetilPalbociclib, TRC
Código de producto. 30133348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133348 5 mg 5 miligramos
30133141 50 mg 50 miligramos
30012703 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2887185MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571190-22-2
Fórmula molecular C22H27N7O
Peso molecular (g/mol) 405.5
Sinónimo 8-Cyclopentyl-5-methyl-2-[[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one;
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCNCC5)ncc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Desacetyl Palbociclib
Nombres de analitos o componentes 6-Desacetyl Palbociclib
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical