Learn More
6-desacetil-6-bromo palbociclib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Desacetyl-6-Bromo Palbociclib |
| CAS | 851067-56-6 |
| Fórmula molecular | C22H26BrN7O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, Palbociclib Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26BrN7O/c1-14-17-13-26-22(27-18-7-6-16(12-25-18)29-10-8-24-9-11-29)28-20(17)30(21(31)19(14)23)15-4-2-3-5-15/h6-7,12-13,15,24H,2-5,8-11H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| SMILES | CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCNCC5)ncc13 |
| Peso molecular (g/mol) | 484.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.1382 |