Learn More
6-desacetil-6-bromo-N-Boc palbociclib-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Desacetyl-6-bromo-N-Boc Palbociclib-d4 |
| CAS | 2089333-16-2 |
| Fórmula molecular | C9 H7 F3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[6-[(6-Bromo-8-cyclopentyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-1-piperazine-2,2,6,6-d4-carboxylic-d4 Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl 4-[6-(6-Bromo-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydro-pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)-pyridin-3-yl]-piperazine-1-carboxylate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-2-1-3-7(4-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)COc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(trifluorometil)fenoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 220.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.035 |